Läs mer
Buerkle™ DispoDipper, Engångsbruk, PP, Blå Transparent
BIOPHARMA
Provtagningsrör tillverkat i ett renrum speciellt utformat för engångsbruk. På grund av den blå färgen är den perfekt för användning inom livsmedels-, djurfoder- och läkemedelsindustrin. Den är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet.
294.49 SEK - 746.20 SEK
Specifikationer
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Sterilitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15843954
BIOPHARMA
Visa dokument
Buerkle™
5393-7000
50 mL Icke-steril
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
362.00 SEK
294.49 SEK / Paket med 20
Spara 67.51 SEK
18% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15853954
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Buerkle™
5393-7001
50 mL Sterila
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
468.00 SEK
380.18 SEK / Paket med 20
Spara 87.82 SEK
18% Av
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
I lager
Læg i indkøbskurv
16369561
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Buerkle™
5393-7010
100 mL Icke-steril
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
525.00 SEK
424.44 SEK / Paket med 20
Spara 100.56 SEK
19% Av
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
I lager
Læg i indkøbskurv
16379561
BIOPHARMA
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Buerkle™
5393-7011
100 mL Sterila
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
657.76 SEK
540.19 SEK / Paket med 20
Spara 117.57 SEK
17% Av
Se alternative produkter
Spar op til  76.09 SEK
»
Kun null tilbage
I lager
Læg i indkøbskurv
16389561
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Buerkle™
5393-7020
250 mL Icke-steril
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
595.00 SEK
480.61 SEK / Paket med 20
Spara 114.39 SEK
19% Av
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
I lager
Læg i indkøbskurv
16274451
BIOPHARMA
Dokumentvisning
Buerkle™
5393-7021
250 mL Sterila
746.20 SEK
Paket med 20
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
I lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • DispoDipper är helt tillverkad i ett stycke och kan användas för provtagning och efterföljande transport av provet i en enhet
  • PP, blå transparent
  • Individuellt förpackad och eventuellt steriliserad med gammastrålar
  • Tillverkning och förpackning enligt renrumsklass 7
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Skalad provrörsvolym i ml och oz.
  • Nedsänkningsdjup 270 mm
Disponibel, individuellt förpackad, renrum, lämplig för användning med mat, läckagetät
Tekniske data
Tekniske data
Polypropen
Engångsbruk
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Buerkle™ DispoDipper, Engångsbruk, PP, Blå Transparent
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.