Läs mer
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh Produktkod.: 10348020
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh
Produktkod. 10348020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
2 kg, Plastflaska, 2kg
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Produktkod. 10348020
Brand: Thermo Scientific Acros 219060020
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7778-18-9 | CaO4S | 136.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent, indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-18-9
Molekylformel CaO4S
Molekylvikt (g/mol) 136.13
MDL-nummer MFCD00010912
InChI-nyckel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
LEDER [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Drierite™
Smältpunkt 1450.0°C
Fysisk form Grynig
Kvantitet 2 kg
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: ca. 0.25g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in organic liquids, slightly soluble in glycerol
IUPAC-namn kalcium;sulfat
Formel vikt 136.14
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerA0475565 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum27/08/2025 Produktkod219060100,219060020
PartinummerA0454405 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/07/2025 Produktkod219060100,219060020,219065000
PartinummerA0470759 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod219060100,219060020,219065000
PartinummerA0470760 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod219060100,219060020,219065000
PartinummerA0472149 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod219060100,219060020,219065000
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Drierite™, without indicator, 10-20 mesh >