Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B Produktkod.: 15271769
I lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    538.38 SEK / Paket med 2
    Spara 23.62 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B
Produktkod. 15271769 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
10 mL, Paket med 2
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15271769
Brand: DWK Life Sciences 216180801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    538.38 SEK / Paket med 2
    Spara 23.62 SEK
    4% Av
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande.
DURAN™ Blandningscylindrar är till för att späda lösningar och blanda flera komponenter i ett givet kvantitetsförhållande. Blandningscylindrarna i klass B har en linjegradering och en vit skala. Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser.
  • Kalibreringen baseras på den hällda volymen (In) vid en referenstemperatur på +°20 C
  • Stor hexagonal bas utrustad med tre knoppar som ökar dess stabilitet och förhindrar cylindern från att rulla
  • En jämn väggtjocklek över hela mätområdet förhindrar kilfel
  • Levereras med oktagonal polyetenpropp
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Volyminnehållstoleranserna överensstämmer med noggrannhetsklass B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tolerans ±0,2 ml
Material Borosilikatglas (3.3), polyeten
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Diameter (metrisk) Utsida 14 mm
För användning med (applikation) Mätning av vätskemängder; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Volumetrisk mätning; För att säkerställa en lång livslängd för dina volymetriska glasvaror och för att utesluta möjliga volymförändringar, bör dessa glasprodukter inte värmas över + 250 °C i torkskåp eller sterilisatorer
Inkluderar 2/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 250 °C
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences DURAN™ Blandningscylinder, med sexkantig bas, klass B >