Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Concanavalin A (Con A) Solution (500X) Produktkod.: 15566286
Invitrogen™ eBioscience™ Concanavalin A (Con A) Solution (500X)
Produktkod. 15566286
4 x 100 μL, Paket med 4
Kvantitet:
100 μL
4 x 100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Paket med 4
Produktkod. 15566286
Brand: Invitrogen™ 00497803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Concanavalin A (Con A) Solution (500X) is a ready-to-use solution of Con A in aqueous buffer.
Con A is isolated from the Jack bean, Canavlia ensiformis. It is a lectin that binds alpha-D-glucose and alpha-D-mannose moieties found in various glycoproteins, glycolipids, and sugars and is a potent leukocyte mitogen. This reagent is intended for use in in vitro activation of human and mouse leukocytes.
Reported Application
Functional Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vial
Kvantitet 4 x 100 μL
Källa Canavlia Ensiformis
Form Solution
Protein subtyp Lectins
Produktlinje eBioscience™
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ eBioscience™ Concanavalin A (Con A) Solution (500X) >