Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Concanavalin A (Con A) Solution (500X)
Beskrivning
Con A is isolated from the Jack bean, Canavlia ensiformis. It is a lectin that binds alpha-D-glucose and alpha-D-mannose moieties found in various glycoproteins, glycolipids, and sugars and is a potent leukocyte mitogen. This reagent is intended for use in in vitro activation of human and mouse leukocytes.
Reported Application
Functional Assays
Specifikationer
Specifikationer
Formatera | Vial |
Kvantitet | 100 μL |
Källa | Canavlia Ensiformis |
Form | Solution |
Protein subtyp | Lectins |
Produktlinje | eBioscience™ |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Dokument
Product Information
Manuals
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.