Läs mer
Brady™ Elektrostatiskt avledande (ESD) kretskortsetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
WorkHorse™ Glansigt vita statiskt avledande kretskortetiketter är idealiska för streckkoder, kretskort och elektronisk utrustningsidentifiering.
888.00 SEK - 1995.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
---|---|
Typ av lim | Statiskt avledande |
Beläggning | Hold (Håll) |
Färg | Vitt |
Avsluta | Glans |
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (LxB) | För användning med (utrustning) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
17808474
|
Brady™
173303 |
0,2 x 0,65 tum. | M710, BMP71 | 5.08 mm |
918.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17801589
|
Brady™
173886 |
0,2 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 5.08 mm |
1230.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 01-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17818294
|
Brady™
174373 |
0,2 x 0,65 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 5.08 mm |
995.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17848244
|
Brady™
174192 |
0,25 x 0,25 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6.35 mm |
888.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17828954
|
Brady™
173432 |
0,25 x 0,75 tum. | M710, BMP71 | 6.35 mm |
1330.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17898114
|
Brady™
174175 |
0,25 x 0,75 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6.35 mm |
1435.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17828914
|
Brady™
173365 |
0,25 x 1,5 tum. | M710, BMP71 | 6.35 mm |
1850.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17828174
|
Brady™
174252 |
0,25 x 1,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6.35 mm |
1995.00 SEK
Paket med 750 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17878284
|
Brady™
174339 |
0,275 x 0,5 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 6.99 mm |
1350.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17868124
|
Brady™
173315 |
0,275 x 0,5 tum. | M710, BMP71 | 6.99 mm |
1245.00 SEK
Paket med 750 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17808374
|
Brady™
174199 |
0,375 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 9.53 mm |
1380.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17838794
|
Brady™
173408 |
0,5 x 1 tum. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
1275.00 SEK
Paket med 500 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
17838254
|
Brady™
174211 |
0,5 x 1 tum. | M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) | 12.7 mm |
1380.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
- Uppfyller rekommenderat sortiment för dissipativt ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
- Uppfyller UL969 märknings- och märkningsstandard; CSA accepterad, RoHS-kompatibel
- Har ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial
- Tillverkad av B-473 polyestermaterial
Specifikationer
Får inte autoklaveras | |
Hold (Håll) | |
Glans | |
Polyester | |
Termisk överföring | |
Icke-steril | |
Nej | |
-40 °C till +180 °C | |
0.09 mm |
Statiskt avledande | |
Vitt | |
Utstansad | |
Enkelsidig utskriftsbar | |
Säkerhetsetikett | |
Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering | |
-40 °F till +356 °F | |
0,0034 tum. |