Läs mer
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan
Längd (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Partikelstorlek:
0,2μ m
0,25μ m
0,5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utbud av kolumner som har höga nivåer av robusthet, reproducerbarhet och prestanda
- Låg blödning; hög tröghet för de flesta krävande analyser
- Hög toleransnivå för ogynnsamma förhållanden och prover
- Tillverkad enligt exakta specifikationer, vilket säkerställer reproducerbarhet från kolumn till kolumn
- forte BPX-70 (70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan)— MS-premium kolonn med låg blödning med en polaritet som har utformats för analys av fettsyrametylester (FAME)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.22 mm |
| Stationär fas | 70 % cyanopropylpolysilfenylensiloxan |
| För användning med (applikation) | GC/MS, cis/trans-isomeranalys |
| Partikelstorlek | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 50 °C till 250 °C |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | BPX70 |
| Polaritet | Polär |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ GC-kapillärkolonner: Cyanopropylpolysilfenylensiloxan >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering