Läs mer
Fisherbrand™ Flytande skumstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8001033 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
18 x 0,2 mL rör, 0,5 mL rör och 1,5 till 2,0 mL rör
24 x 1,5 till 2,0 ml rör
4 x 50 ml rör
8 x 15 ml rör
Färg:
Blått
Gult
Klart
Form:
Cirkel
Fyrkantig
Rektangulär
Rektangulär med rundade hörn
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Rekommenderas inte för rengöring i autoklav.
Produktkod. 11736565
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för rengöring i autoklav.
Flytrör i vattenbad, baljor eller bägare. Fisherbrand™ Flytande skumrörstativ är konstruerade av flexibelt polyetenskum med hög densitet för en mängd olika laboratorieapplikationer. Ljust färgade, återanvändbara ställ inkluderar avtagbara bärhandtag för att enkelt lyfta prover ur badkar.
  • Ljust färgade skumställ är idealiska för flytande rör i vattenbad, kar eller bägare
  • Skum med slutna celler motstår vattenabsorption så att ställen kan tvättas och återanvändas
  • Inkludera avtagbara bärhandtag för att enkelt lyfta prover ur badet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Typ Rörställ
För användning med (applikation) För flytande rör i vattenbad, baljor eller bägare
Håller 18 x 0,2 mL rör, 0,5 mL rör och 1,5 till 2,0 mL rör
Inkluderar Löstagbara bärhandtag
Material Högdensitetspolyetenskum
Antal per förpackning 5 Pk.
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) Well 9.3 mm