Läs mer
Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar
Produktkod. 15472535 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
105 L
774 L
Typ:
Gravity Convection
Gravity Convection, 3-fasmodell
Elektriska krav:
208/240 V 60 Hz
400 V 50/60 Hz
Mått (L x B x H):
30,3 x 49,7 x 60,8 tum (77 x 126,1 x 154,5 cm)
56.5 x 64 x 82 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15472535
Brand: Thermo Scientific™ 51028113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför rutinmässigt dagligt arbete i dessa allmänna protokollugnar, som ger en säker, idealisk uppvärmnings- och torklösning för forsknings-, kliniska eller industriella behov.
Utför rutinapplikationer enkelt och säkert med Thermo Scientific™ Heratherm™ Allmänt protokoll ugnar. Dessa ugnar ger en idealisk lösning för uppvärmning och torkning för forskning, kliniska eller industriella behov.
Funktioner:
  • Driftstemperaturer från 50°C till 250°C
  • Automatiskt övertemperaturlarmsystem
  • Låg total energiförbrukning
  • Inbyggd timer
  • Korrosionsbeständiga rostfria kammare med rundade hörn
  • Stor, lättläst vakuumfluorescerande display
  • Lätt att använda, mikroprocessorstyrd pekknappsmanövrering
  • Dörrarna kan öppnas vid över 180°C
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Controllertyp Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Kapacitet (metrisk) 105 L
Temperatur (metrisk) 50°C to 250°C
Typ Gravity Convection
Antal hyllor 2 supplied/16 max.
Temperaturstabilitet ±0.4°C
Timer ON / OFF
Mått (D x B x H) Inredning 16.3 x 17.2 x 22.8 in. (41.4 x 43.8 x 58 cm)
Mått (L x B x H) 56.5 x 64 x 82 cm
Längd (engelska) 22.2 in.
Längd (metrisk) 56.5 cm
Bredd (engelska) 25.2 in.
Bredd (engelska) Interiör 17.2 in.
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 43.8 cm
Höjd (engelska) 32.3 in.
Höjd (engelska) Interiör 22.8 in.
Höjd (metrisk) 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 58 cm
Depth (engelska) Interiör 16.3 in.
Djup (metrisk) interiör 41.4 cm
Elektriska krav 208/240 V 60 Hz
Spänning 208/240 V
Wattal 3360 w
Amperage 14 A
Frekvens 60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.