Läs mer
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls
Medicom™ Hopen™ Simple White Coveralls available in a variety of sizes, and styles to fit every need
445.11 SEK - 459.13 SEK
Specifikationer
| Ankel stil | Elastic |
|---|---|
| Certifikat och efterlevnad | Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System |
| Förslutningstyp | Zipper |
| Färg | White |
| Manschettstil | Elastic |
| Produktkod | Brand | Hals stil | Storlek | Tjocklek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Hals stil | Storlek | Tjocklek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||
|
16534041
|
Medicom™
40.101/02 |
Collared | Medium | 40 g/m2 |
495.00 SEK 445.11 SEK / Paket med 25 Spara 49.89 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 24-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
16544041
|
Medicom™
40.101/03 |
Collared | Large | 40 g/m2 |
495.00 SEK 445.11 SEK / Paket med 25 Spara 49.89 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 24-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
16554041
|
Medicom™
40.101/04 |
Collared | X-Large | 40 g/m2 |
495.00 SEK 445.11 SEK / Paket med 25 Spara 49.89 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 20-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
16574041
|
Medicom™
40.101/06 |
Collared | 3X-Large | 40 g/m2 |
495.00 SEK 445.11 SEK / Paket med 25 Spara 49.89 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 20-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
16564011
|
Medicom™
40.001/03 |
Hooded | Large | 40 g/m2 |
512.00 SEK 459.13 SEK / Paket med 25 Spara 52.87 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 24-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
|
16584011
|
Medicom™
40.001/05 |
Hooded | 2X-Large | 40 g/m2 |
512.00 SEK 459.13 SEK / Paket med 25 Spara 52.87 SEK 10% Off |
Beräknad leverans: 24-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||
Beskrivning
- Single use, white coveralls can be used for a wide variety of industrial needs
- Individually packaged for hygiene, and controlled distribution purposes
- Suitable to HACCP procedures
Specifikationer
| Elastic | |
| Zipper | |
| Elastic | |
| Unisex | |
| Stitched |
| Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System | |
| White | |
| Yes | |
| Polypropylene | |
| Non-sterile |