Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC-kolonner
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner.
3018.18 SEK - 9275.00 SEK
Specifikationer
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10069232
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
8385.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-08-2025
Lägg i varukorgen
10027694
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-254030
250 mm 4 mm 5 μm
8735.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-09-2025
Lägg i varukorgen
11577491
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-124030
125 mm 4 mm 5 μm
9275.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-08-2025
Lägg i varukorgen
10502265
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
8735.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
10120643
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-014001
10 mm 4 mm 5 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11597491
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-204630
200 mm 4.6 mm 5 μm
9200.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-08-2025
Lägg i varukorgen
10088942
Visa dokument
Thermo Scientific™
30803-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
9210.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 22-08-2025
Lägg i varukorgen
11517501
Visa dokument
Thermo Scientific™
30805-304630
300 mm 4.6 mm 5 μm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
När du behöver en annan selektivitet i normal fas eller en komplementär selektivitet till alkylkedjor i omvänd fas, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC-kolonner. Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer. För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Hypersil GOLD™ CN-kolumner som ett alternativ.
  • Snabbare mobilfasjämvikt jämfört med kiseldioxid i normalfas
  • Deaktiveras inte av spår av vatten i normal fas
  • Ett av de minst kvarhållande av omvändfasmaterial och därför användbart för att separera polära föreningar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns även i 10 μm. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information. Observera det Hypersil CPS- och CPS-2-kolonner levereras i isooktan:etanol. För applikationer med omvänd fas, spola med etanol eller 2-propanol före användning.
Specifikationer
Specifikationer
5800 psi (400 bar)
120 Å
60 °C
Cyano (CN)
4%
Nej
2 till 8
170 m² /g
L10
Hypersil klassisk
Blandat läge
Normal och omvänd fas
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC-kolonner