Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-kolonner
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använd dessa HPLC-kolonner för normala och omvända fasseparationer.
3703.93 SEK - 13100.00 SEK
Specifikationer
pH | 2 to 8 |
---|---|
Porstorlek | 175 Å |
Ytarea | 220 m²/g |
Temperatur | 60°C |
USP typ | L10 |
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10231965
|
Thermo Scientific™
25805-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | |||||||
10746144
|
Thermo Scientific™
25805-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | |||||||
10662484
|
Thermo Scientific™
25805-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | |||||||
10213663
|
Thermo Scientific™
25805-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
9110.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10600954
|
Thermo Scientific™
25805-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | |||||||
10538585
|
Thermo Scientific™
25805-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
9600.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 28-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10019152
|
Thermo Scientific™
25805-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | |||||||
10273703
|
Thermo Scientific™
25805-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
9600.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10675325
|
Thermo Scientific™
25802-202130 |
200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | |||||||
10525125
|
Thermo Scientific™
25802-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m |
13100.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10565885
|
Thermo Scientific™
25802-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m |
11925.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10319984
|
Thermo Scientific™
25802-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m |
11805.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 05-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10553995
|
Thermo Scientific™
25803-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
10000.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10795716
|
Thermo Scientific™
25803-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | |||||||
10672864
|
Thermo Scientific™
25803-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | |||||||
10785716
|
Thermo Scientific™
25803-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | Ej tillämpligt | ||||||
10746524
|
Thermo Scientific™
25803-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | |||||||
10417264
|
Thermo Scientific™
25803-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
9945.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10553225
|
Thermo Scientific™
25803-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm | |||||||
10069142
|
Thermo Scientific™
25803-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm | |||||||
10652484
|
Thermo Scientific™
25805-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | |||||||
11508300
|
Thermo Scientific™
25805-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
4810.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10341215
|
Thermo Scientific™
25805-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | |||||||
10361105
|
Thermo Scientific™
25805-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | |||||||
11598290
|
Thermo Scientific™
25803-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
5635.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10035844
|
Thermo Scientific™
25803-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | |||||||
11588290
|
Thermo Scientific™
25803-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
5530.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 27-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10269954
|
Thermo Scientific™
25803-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
5635.00 SEK
Paket med 4 |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använda Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Kolumner för normala och omvända fasseparationer.
- Utmärkt toppform
- Enastående känslighet
- Mindre retention för snabbare analys
Specifikationer
2 to 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
4% | |
Yes |
175 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
Mixed Mode | |
Normal and Reversed Phase |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.