Läs mer
Invitrogen™ Ljuddämpare™ Negativ kontroll nr 1 siRNA
Produktkod. p-7075572
Kvantitet:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Förpackningsstorlek:
5nmol
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10095994
Brand: Invitrogen™ AM4611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser för mus, råtta eller människa
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • Ambion™Silencer™SiRNA för negativ kontroll #1 har ingen signifikant sekvenslikhet med gensekvenser från mus, råtta eller människa
  • Kontrollen har också testats i cellbaserade screeningar och har visat sig inte ha någon signifikant effekt på cellproliferation, livsduglighet eller morfologi
  • Validerad för användning i celler från människa, mus och råtta
  • HPLC-renad, duplexad och redo att användas
  • Negativ kontroll siRNA är avgörande för att bestämma transfektionseffektivitet och för att kontrollera effekterna av siRNA-leverans
  • I siRNA-screeningtillämpningar är negativ kontroll siRNA också avgörande för att ställa in träfftröskeln som bestämmer om ett siRNA anses ha en positiv, negativ eller neutral effekt i en viss analys
  • Förvara vid eller under -°20 C i en icke-frostfri frys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid eller under -20°C. Förvara inte i frostfri frys.
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
Art Människa, Mus, Råtta
För användning med (applikation) Transfektion, RNAi
Etikett eller färgämne Okonjugerad
Produktlinje Ljuddämpare™ , Ambion™
Produkttyp siRNA [small interfering RNA]
Renhet HPLC
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Torr is