Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart
BIOPHARMA
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med dessa immunostandardmoduler vita och svarta.
2550.00 SEK - 5735.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp Mikroplattremsa
Material Polystyren
Antal Wells 96
Plattblockering Ingen
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Färg Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Färg Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10376231
BIOPHARMA
Visa dokument
Thermo Scientific™
437591
Vitt 350 μL MaxiSorp
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
6250.56 SEK
5708.63 SEK / Paket med 60
Save 541.93 SEK
8% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
10040591
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
437702
Vitt 350 μL PolySorp
5735.00 SEK
Paket med 60
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
10080611
BIOPHARMA
Visa dokument
Thermo Scientific™
437915
Klart 350 μL MaxiSorp
4855.00 SEK
Paket med 60
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
10759081
BIOPHARMA
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific™
475515
Svart 400 μL MaxiSorp
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4426.48 SEK
4052.86 SEK / Paket med 60
Save 373.62 SEK
8% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
10060591
BIOPHARMA
Visa dokument
Thermo Scientific™
475523
Svart 400 μL PolySorp
3975.00 SEK
Paket med 60
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10634247
BIOPHARMA
Visa dokument
Thermo Scientific™
7566
Vitt 380μ L Hydrofobisk
2550.00 SEK
Paket med 320
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart.
Funktioner
  • Finns i 8-, 12- eller 16-brunnars remsor
  • Inramad eller oinramad för val av optimal analys
  • Plattbottnade eller C-formade brunnar
  • Val av tre yttyper för optimal bindning
  • Vitt format för högsta möjliga signalreflektion med låg bakgrundsfluorescens; rekommenderas för epifluorescens
  • Svart format för att reducera bakåtspridning av ljus, som kan förekomma vid epifluorescens
  • Transparent eller tydligt format endast för användning i tidsupplösta fluorescensapplikationer
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ och Microlite™ 1+ är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Microlite 2+ är något hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalys.
Specifikationer
Specifikationer
Mikroplattremsa
Polystyren
96
Ingen
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer