Läs mer
Grant Instruments Utbytbart block för PCMT och PCMT PLUS Thermoshakers
Termiska block för användning med PCMT och PCMT PLUS termoshakers.
10166.21 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Färg Vit, Blå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) PCMT och PCMT PLUS
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Håller Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Håller Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30274339
Visa dokument
Grant Instruments
HC20-12
20 x 12 mm rör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274377
Visa dokument
Grant Instruments
HC20-CUV
20 x 10 mm kyvettrör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274384
Visa dokument
Grant Instruments
HC24-CRYO-L
24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274338
Visa dokument
Grant Instruments
HC24-CRYO-S
24 x 1,8 ml Cryovials
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274390
Visa dokument
Grant Instruments
HC32-05
32 x 0,5 ml mikrorör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274325
Visa dokument
Grant Instruments
HC4-50
4 x 50 ml rör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274373
Visa dokument
Grant Instruments
HC8-15
8 x 15 ml rör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
30274378
Visa dokument
Grant Instruments
HC8-5
8 x 5 ml rör
10166.21 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Blockera värme/kyla
  • Passar PCMT och PCMT PLUS
  • Max 1 400 rpm
Finns för att passa följande rör:
  • 20 x 12 mm rör
  • 20 x 10 mm kyvettrör
  • 24 x 3,6 till 4,5 ml Cryovials
  • 24 x 1,8 ml Cryovials
  • 32 x 0,5 ml mikrorör
  • 4 x 50 ml rör
  • 8 x 15 ml rör
  • 8 x 5 ml rör
Specifikationer
Visa mer
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Grant Instruments Utbytbart block för PCMT och PCMT PLUS Thermoshakers