Läs mer
Vitlab™ LDPE droppflaskor
Använd dessa genomskinliga Vitlab™ LDPE droppflaskor– att lagra, spara och dispensera, med den extra långa, fina droppspetsen för exakt dispensering.
744.00 SEK - 902.00 SEK
Specifikationer
Färg | Genomskinlig |
---|---|
Material | LDPE |
Mun | Smal |
Produkttyp | Tappa flaska |
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15223009
|
Vitlab™
94587 |
50 mL |
887.00 SEK
Paket med 24 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15243009
|
Vitlab™
94687 |
100 mL |
902.00 SEK
Paket med 24 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
15263009
|
Vitlab™
94987 |
250 mL |
744.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 05-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Flaskor med smal mun
- Tillverkad av LDPE
- Genomskinlig
- Med droppinsats
- Skruvlock av LDPE
- Extra lång, fin droppspets
Specifikationer
Genomskinlig | |
LDPE | |
Smal | |
Tappa flaska |