Läs mer
Gilac™ Vita rektangulära platta brickor
Kapacitet (metrisk):
2 L
3 L
5 L
8 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vit till färgen
- Stark och slagtålig design
- Mått lämpliga för användning i kylskåp
- Gjuten i HDPE som kan användas mellan -40° till +90 °C
- Tillämpningar inkluderar upptining, förberedelse för våta produkter, ingredienser, konservering av jämförelseprovmåltider och jäsning och dekantering av behållare
- Locket säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spillbehållare |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 0,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av livsmedelskontakt |
| För användning med | Kylskåp |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Stil | Staplingsbar |
| Visa mer |