Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade förvaringsrör med öppen topp
Förvara och spåra provmaterial i dessa 2D-streckkodade klara förvaringsrör av polypropen med öppen topp.
6460.00 SEK - 9480.00 SEK
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Sterilitet | Well Shape | Lämplig för ändamålet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Sterilitet | Well Shape | Lämplig för ändamålet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
13015843
|
Thermo Scientific™
3719-11 |
1.4 mL | Non-sterile | Flat | PCR Ready | Ej tillämpligt | ||||||
11992141
|
Thermo Scientific™
3725 |
0.5 mL | Sterila | V-botten | Steril& PCR-klar |
6495.00 SEK
Paket med 960 |
Beräknad leverans: 19-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11942111
![]() |
Thermo Scientific™
3715-11 |
1.4 mL | Icke-steril | Plan | PCR-redo |
8375.00 SEK
Paket med 960 |
Beräknad leverans: 07-11-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11874333
![]() |
Thermo Scientific™
3710 |
1.4 mL | Icke-steril | Plan | PCR-redo |
6945.00 SEK
Paket med 1000 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11717849
![]() |
Thermo Scientific™
3730-11 |
0.75 mL | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
6460.00 SEK
Paket med 1000 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10522675
![]() |
Thermo Scientific™
3731-11 |
0.75 mL | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
7250.00 SEK
Paket med 960 |
Beräknad leverans: 10-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10562285
![]() |
Thermo Scientific™
3712-11 |
1.4 mL | Sterila | Plan | Steril& PCR-klar |
7930.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10705132
![]() |
Thermo Scientific™
3711 |
1.4 mL | Icke-steril | Plan | PCR-redo |
8160.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10745204
![]() |
Thermo Scientific™
3732 |
0.75 mL | Sterila | V-botten | Steril& PCR-klar |
7850.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10059552
![]() |
Thermo Scientific™
3734 |
0.5 mL | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
7615.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. ![]() |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10111443
![]() |
Thermo Scientific™
3735 |
500μ L | Sterila | V-botten | Steril& PCR-klar |
7930.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11711208
![]() |
Thermo Scientific™
3750 |
500μ L | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
6960.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11607948
![]() |
Thermo Scientific™
3790 |
1.4 mL | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
9480.00 SEK
Paket med 1000 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10640224
![]() |
Thermo Scientific™
3791 |
1.4 mL | Icke-steril | V-botten | PCR-redo |
7555.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
10203013
![]() |
Thermo Scientific™
3792 |
1.4 mL | Sterila | V-botten | Steril& PCR-klar |
7850.00 SEK
Paket med 960 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
Förvara och spåra prover i Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade klara polypropen förvaringsrör med öppen topp. Laseretsning producerar en permanent 2D-streckkod med hög kontrast som erbjuder maximal tillförlitlighet och spårbarhet av sammansatta, biologiska och genomiska prover. Dessa rör finns i tre storlekar, 0,5 ml, 0,75 ml och 1,4 ml, och kan förseglas med Thermo Scientific SepraSeal septumkapslar och förvaras ner till -80 °C. Artikelnummer 3792 är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
Säker spårning:
- En unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje polypropenrör med öppen topp för att säkert identifiera och spåra prover.
- 2D-streckkoder är resistenta mot 100 % DMSO, idealiska för sammansatt bearbetning och lagring.
- Icke-proprietära 2D-koder kan skannas på mindre än en sekund VisionMate Hög hastighet för snabb avkodning och provspårning.
Robust förvaringsställdesign:
- Matrix 2D streckkodade förvaringsrör med öppen topp kommer i 96-format i en egenutvecklad specialdesignad, stapelbar, ANSI fotavtryck.
- Spärrställ sparar värdefullt utrymme i din frys, kyl, blandningsförråd eller på bänkskivan.
- Låsstativets design möjliggör manuell flerkanalig pipettåtkomst till 2D-rör och eliminerar risken för kontaminering med lockdesign som inte kommer i kontakt med bänkskivan.
- Spärrstativets lock kan lyftas robotiskt för 2D-röråtkomst med automatiserade vätskehanteringssystem och högkapacitetsapplikationer.
Strikt kvalitetskontroll:
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att garantera läsbarhet.
- Varje kod kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare tilldelade 2D-koder för att säkerställa noll dubbletter över hela raden av Matrix 2D-streckkodade lagringsrör.
- Varje förvaringsrör är läckagetestat för att säkerställa provernas integritet och säkerhet.
- Matrisförvaringsrör är tillverkade av jungfrulig polypropen av medicinsk kvalitet
- Rör är validerade att vara fria från DNA, DNAs, RNAse, PCR-hämmare, endotoxiner och cytotoxiner
Lagringsspårningslösningar för alla laboratorier:
- Rör finns med en rad tätningsalternativ inklusive solid och förslits Duraseals och Sepraseals för att möta dina individuella förvaringskrav.
- Anpassade 2D-kodningsalternativ är tillgängliga för att möta ditt laboratoriums individuella databas eller spårningskrav.
- 2D-lagringsrör är kompatibla med Thermo Scientific frysställ som möjliggör optimalt utnyttjande av förvaringsutrymmet.
- Artikel 3710 deltar i My Green Lab's ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens (ACT ) kring att utvärdera produktens hållbarhet
Rekommenderas för:
Individuell provhämtning, omedelbar providentifiering, säker identifiering av arkiverade prover, säker frakt av prover, lagring av prover och spårning av prover.
Återvinningsinformation:
Matrisrör, rörställ och lock är tillverkade av polypropensampolymer och är återvinningsbara i samhällen där polypropen återvinns. Vänligen återvinn endast rena, torra komponenter som har dekontaminerats från eventuella farliga material eller rester. De orangefärgade nylonstativen måste tas bort från rörställets bas och kasseras innan rackbasen återvinns. Tips: Orange spärrar kan relativt enkelt tas bort med hjälp av en tång.
Matrisrör levereras i höga grafiska papperskartonger. Vänligen återvinn papperskartongerna och produktinläggen.
Specifikationer
Polypropylene |