Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass A mätkolv med propp
Överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. MBL™ Borosilikatglas Klass A volymflaskor med propp är tillverkade av kemiskt resistent borosilikatglas.
68.95 SEK - 2415.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Klass A, ISO 1042, DIN 12664, överensstämmelse 'H' certifierad
Stängningsmaterial Polyeten
Beskrivning Blå emalj inskriptioner
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Se fler specifikationer
Produkter 18
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12010733
Visa dokument
MBL
FRD180
1000 mL 24/29 300 mm
1216.80 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till  66.80 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 18-09-2025
Lägg i varukorgen
11361925
Visa dokument
MBL
FRD180
1000 mL 24/29 300 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11910326
Visa dokument Kampanjdetaljer
MBL
FRD172
100 mL 14/23 170 mm
1220.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till  282.00 SEK
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
11321925
Visa dokument
MBL
FRD172
100 mL 14/23 170 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12000713
Visa dokument
MBL
FRD166
10 mL 90 mm
313.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-10-2025
Lägg i varukorgen
11381915
Visa dokument
MBL
FRD166
10 mL 90 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
11371925
Visa dokument
MBL
FRD182
2000 mL 29/32 370 mm
1115.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till  191.78 SEK
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 18-09-2025
Lägg i varukorgen
12643282
Visa dokument
MBL
FRD174
200 mL 14/23 210 mm
1164.80 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
12020713
Visa dokument Kampanjdetaljer
MBL
FRD167
20 mL 10/19 110 mm
667.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
11391915
Visa dokument
MBL
FRD167
20 mL 10/19 110 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12060723
Visa dokument
MBL
FRD176
250 mL 14/23 220 mm
478.00 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-09-2025
Lägg i varukorgen
11341925
Visa dokument
MBL
FRD176
250 mL 14/23 220 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12633282
Visa dokument
MBL
FRD168
25 mL 10/19 110 mm
1020.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-10-2025
Lägg i varukorgen
11381925
Visa dokument
MBL
FRD184
5 L 34/35 475 mm
2415.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 18-09-2025
Lägg i varukorgen
12653282
Visa dokument
MBL
FRD178
500 mL 19/26 260 mm
970.83 SEK
Paket med 2
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 18-09-2025
Lägg i varukorgen
11900326
Visa dokument Kampanjdetaljer
MBL
FRD170
50 mL 12/21 140 mm
713.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 04-09-2025
Lägg i varukorgen
11311925
Visa dokument
MBL
FRD170
50 mL 12/21 140 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12623282
Visa dokument
MBL
FRD164
5 mL 10/19 70 mm
549.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Finkalibrerad till klass A-toleranser
  • Varje kolv är laseretsad med ett individuellt serienummer, batchkod och tillverkningsdatum
  • Överensstämmelse 'H' certifierad
  • Inskriptioner i blå emalj
  • Levereras med polyetenpropp
  • Batchcertifikat finns att ladda ner online
Specifikationer
Specifikationer
Klass A, ISO 1042, DIN 12664, överensstämmelse 'H' certifierad
Blå emalj inskriptioner
Ja
Polyeten
Borsilikatglas
A
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
MBL™ Borosilikatglas Klass A mätkolv med propp