Läs mer
Cytiva Microsep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderar:
100/Pk.
24/Pk.
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
- Endast för forskningsansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Beskrivning | EFA: 3,3 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | 24/Pk. |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml (prov) |