Läs mer
Minoxidil, Thermo Scientific™
Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels.
452.91 SEK - 3071.31 SEK
Kemiska identifierare
CAS 38304-91-5
Molekylformel C9H15N5O
Molekylvikt (g/mol) 209.253
MDL-nummer MFCD00063409
InChI-nyckel ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15444319
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.03
1g
452.91 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15454319
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1480.01 SEK
1328.65 SEK / 5g
Save 151.36 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15464319
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.14
25g
3071.31 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
• Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
Application
• Minoxidil metabolism is a common focus of its use in research because of the number of enzymes involved in its sulfation and clearance
• Minoxidil can be used for in vivo or in vitro physiology research
Specifikationer
Kemiska identifierare
38304-91-5
209.253
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
4201
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
C9H15N5O
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
Specifikationer
Minoxidil
C9H15N5O
14,6203
Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
209.253
209.25
38304-91-5
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
4201
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 253-874-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UV8200000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer