Läs mer
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) för HyPerforma™ Mixtainer™ System
Den kompletta Thermo Scientific™ Mixtainer™ Systemet är en integrerad steril engångsenhet för blandning av cellodlingsmedia och andra processvätskor såsom buffertar, reagens och bulkläkemedelsprekursorer eller produkter.
20360.00 SEK - 121340.00 SEK
Specifikationer
Slangstil TPE
Se fler specifikationer
Produkter 4
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Port detalj Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kapacitet (metrisk) Port detalj Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30040271
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH30661.01
50 L 4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
109095.00 SEK
Paket med 15
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30040272
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH30661.02
100 L 4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
121340.00 SEK
Paket med 15
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30040270
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH30661.03
200 L 4 x toppmonterade portar och slangar (2 med 0,25 tum. ID-slang och Luer-anslutningar hane/hona, 2 med 3/1 tum. ID-slangar och snabbkopplingar)
50705.00 SEK
Paket med 5
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
30040273
Visa dokument
Thermo Scientific™
SH30687.01
50 L Powder Port
20360.00 SEK
Paket med 3
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Rekommenderas för:
  • Hydrering av pulveriserat media och buffertar
  • Steril blandning av cellodlingsmedia med sera och reagens
  • Steril blandning av buffertlösningar eller andra processvätskor
  • Samling av sterila flytande fraktioner
Specifikationer
Specifikationer
TPE
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Mixtainer BioProcess Container (BPC ) för HyPerforma™ Mixtainer™ System