Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super-Speed Centrifuge-flaskor med tätande förslutning
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med superhastighetscentrifugflaskor.
11150.00 SEK - 11371.25 SEK
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
---|---|
Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
nr per ärende | 6 |
Antal per förpackning | 6 |
Förslutning ingår | Ja |
Produktkod | Brand | Material | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Material | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
10218174
![]() |
Thermo Scientific™
3140-1006 |
Polykarbonat |
12340.00 SEK 11371.25 SEK / Paket med 6 Spara 968.75 SEK 7% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
10044383
![]() |
Thermo Scientific™
3141-1006 |
PPCO |
11150.00 SEK
Paket med 6 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
Öka produktiviteten och återvinning av pellets i höghastighetsapplikationer med stora volymer med grovseparering med Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super Speed Centrifuge-flaskor. Dessa flaskor är idealiska för isolering av bakterier, jästvävnad och viral skörd.
Nyckelfunktioner:
- Processa en hel liter i varje flaska med hastigheter upp till 15 810 xg
- Släta innerväggar minskar skjuvning i däggdjurskulturseparationer
- Välj polykarbonat för utmärkt klarhet och mekanisk styrka
- Välj polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet
- Rekommenderat driftstemperaturområde 4° till 22°°C; lagring till -70 °C
- Inkluderar tredelad tätningslock, polypropenplugg, stängning och silikon-o-ring för extra läckagetäthet† försäkran
- USP Klass VI-kompatibel, icke-cytotoxisk, autoklaverbar
Beställningsinformation: Ersättningsförslutningar och o-ringar finns tillgängliga.
För 3141-1006 PPCO-flaskor, använd en ersättningsförslutningsenhet DS3132-0RED; ersättningsröda o-ringar är artikelnummer 713141-PPCO.
För 3140-1006 PC-flaskor, använd en ersättningsförslutningsenhet DS3132-BLUE; ersättningsblå o-ringar är artikelnummer 713140-00PC.
Specifikationer
1000 mL | |
6 | |
Ja | |
15,810 x g | |
Tätningslock |
33,81 oz. | |
6 | |
Autoklaveringsbar | |
Centrifugerflaska |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten rinner ut; b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.