Läs mer
Buerkle™ Backventiler med koniskt inlopp/utlopp
Produktkod. 10020812 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
6 till 8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10020812 6 till 8 mm Varje
1 options
Produktkod. 10020812 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87140060
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spärrventiler med präglad riktningspil eller tryckt i svart. Med koniska munstycken. Olika användningsområden.
  • Tålig mot kompression max. 4 bar
  • Drifttemperatur +0 till +40° C
  • Med PP-ventilkula, på begäran även med kula av rostfritt stål eller PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Beskrivning Präglad skala
Diameter (metrisk) 6 till 8 mm
Material Polypropen
För användning med För slangdiametrar på 6 till 8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Motståndsegenskaper Max 4 bar Kompressionsresistent
Inkluderar PP ventilkula
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 4 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Produkttyp Backventil