Läs mer
Multiroir™ Stapelbar låda av polypropen
Produktkod. p-8000359
Kapacitet (metrisk):
15 L
25 L
Färg:
Dark Gray
Gray
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 30487000
Brand: Multiroir™ 18301BTSDM0BL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara och organiserade föremål i skyddande polypropen med Multiroir™ Stapelbar låda av polypropen. Lådorna finns i vitt eller mörkgrå, stapelbara och har en låda som kan skjutas för enkel användning och platsbesparande bekvämlighet.
  • Stackable
  • Raised edges for stacking and sliding ease
  • Tight fitting lid
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 L
Färg Dark Gray
Material Polypropylene
Form Rectangular
Produkttyp Stackable Drawer
Kvantitet 1 Each
Stil Raised Edges
Längd (metrisk) 370 mm
Höjd (metrisk) 174 mm