Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8001250 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Klart
Rött
Kjol stil:
Kantad
Semi
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10767294
Brand: Eppendorf™ 0030128605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa plattor för automatisering och processer med hög genomströmning samt kvantitativ realtids-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor kombinerar extremt tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring och extremt robusta polykarbonatramar för styvhet och vridmomentbeständighet.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 25 Pk.
Produktlinje Eppendorf
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR mikroplatta
För användning med (utrustning) Realtids PCR
Kjol stil Semi
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Total volym (metrisk) Tja 150μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Idealisk för kvantitativ realtids-PCR och passar de flesta termiska cykler
Kvantitet 25/Pk.
RNase fri Ja