Läs mer
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk led
Erbjuder en ''fettfri'' sfärisk fog. Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk fog är mycket motståndskraftig mot kemisk korrosion. Kan användas vid temperaturer upp till 200° C. PTFE-täckt O-ring passar in i en honskålskarv som kan hållas ihop med en fjäderbelastad metallklämma.
223.00 SEK - 682.00 SEK
Specifikationer
Material PTFE
Se fler specifikationer
Produkter 6
Produktkod Brand Borrstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Borrstorlek Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12156230
Visa dokument
SVL
RO35
20 mm
483.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-12-2025
Lägg i varukorgen
12099022
Visa dokument
SVL
RO41
25 mm
682.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-12-2025
Lägg i varukorgen
12009032
Visa dokument
SVL
RO64
40 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
12136230
Visa dokument
SVL
RO13
5mm
223.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-12-2025
Lägg i varukorgen
10676475
Visa dokument
SVL
RO19
9 mm
274.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 23-12-2025
Lägg i varukorgen
12505007
Visa dokument
SVL
RO29
15 mm
424.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 11-11-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Erbjuder en ''fettfri'' sfärisk fog
  • PTFE-vägen är mycket resistent mot kemisk korrosion
  • Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
  • PTFE-belagd O-ring passar in i en honkoppsfog
  • Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
Specifikationer
Specifikationer
PTFE
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SVL™ Rotulex™ PTFE O-ring för sfärisk led