Läs mer
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm
Sidoarmarna är 100 mm långa
Brand:  Quickfit HP10RA/10
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 12435276
  • 1395.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-09-2025
Beskrivning
Sidoarmarna är 100 mm långa
  • Sidoarmarna är 100 mm långa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Vanlig sidoarmsstoppkran
Borsilikatglas
225 mm
10.0 mm
13 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Pyrex™ Rotaflo™ Rätt vinkelmönster Vanlig sidoarm > Nyckelhålstorlek: 10 mm