Läs mer
Quickfit™ HP Rotaflo™ Rakmönster Vanligt sidoarm
Sidoarmarna är 100 mm långa
1015.00 SEK - 5830.00 SEK
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) sidoarm | Längd (metrisk) | Pluggborrning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) sidoarm | Längd (metrisk) | Pluggborrning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
11946728
|
Quickfit
HP3ST/7 |
10 mm | 210 mm | 3 mm |
1015.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 18-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
11936728
|
Quickfit
HP3ST/5 |
Borrning: 5 mm, OD: 8 mm | 210 mm | 3 mm |
1015.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
15517920
|
Quickfit
HP6ST/10 |
13 mm | 210 mm | 6 mm |
5830.00 SEK
Paket med 5 |
Beräknad leverans: 18-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
12071892
|
Quickfit
HP6ST/7 |
10 mm | 210 mm | 6 mm |
1170.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 16-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
12041892
|
Quickfit
HP10ST/10 |
13 mm | 225 mm | 10 mm |
1395.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 13-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
- Sidoarmarna är 100 mm långa
Specifikationer
Vanlig sidoarmsstoppkran |