Läs mer
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-paket
Underlättar PCR-baserade applikationer i realtid med ett uppgraderbart blockval. Med ett förenklat arbetsflöde, intuitiv programvara och pekskärmsgränssnitt QuantStudio™ 6 Flex-systemet erbjuder exceptionell reproducerbarhet till ett pris du har råd med.
Brand:  Applied Biosystems™ A27179
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15761168
  • 828700.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Det överkomliga priset gör att du kan få ett högpresterande instrument med minimal initial kapitalinvestering
  • Kompatibel med över 8 miljoner TaqMan™ analyser för genuttryck, genetisk variation, genreglering eller proteinexpressionsexperiment
  • Den intelligenta designen av QuantStudio™ plattform i kombination med Applied Biosystems™ instrumentets tillförlitlighet och noggrannhet
  • Lättanvänd programvara, responsiv pekskärm och enkelt blockbyte utan behov av några verktyg
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rymmer utbytet av ett 96-brunnars, 96-brunnars Fast eller 384-brunnars block
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan också uppgraderas till en QuantStudio™ 7 Flexsystem vid ett senare tillfälle, allteftersom dina behov förändras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PC (laptop)
96
54.7 cm
1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)
4 °C till 99,9 °C
96-brunnar SNABB, 6,5 °C/s
Excitation 455 till 672 nm, Emission 505 till 723 nm
FFAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5,5
96-brunnar, Snabb
0,25 °C
Pekskärm
33.8 cm
52.5 cm
QuantStudio 6 Flex
6,0 °C/s (96-brunnar SNABB)
0,1 ml (96-brunnar SNABB)
38 kg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex-paket > PC: Bärbar dator, Block: 96-brunnar FAST, garanti: 1 års tillverkare + 1 års service på plats (med 1 planerat underhåll)