Läs mer
Rapamycin, 99,0 %, MP Biomedicals™ Produktkod.: 11461431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    568.56 SEK / 100µg
    Spara 16.44 SEK
    2% Av
Rapamycin, 99,0 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405422 Handla allt MP Biomedicals Produkter
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
Produktkod. 11461431
Brand: MP Biomedicals 0215934680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    568.56 SEK / 100µg
    Spara 16.44 SEK
    2% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 53123-88-9
Molekylformel C51H79NO13
Molekylvikt (g/mol) 914.187
InChI-nyckel QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Synonym A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
LEDER CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rapamycin
Typ Rapamycin
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 μg
Analysprocentintervall 0.99
Formel vikt 914.2
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Rapamycin, 99,0 %, MP Biomedicals™ >