Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Namn | Hemoglobin subunit alpha Protein |
Kvantitet | 200 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | Hba |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | Mouse |
Art | Yeast |
Protein Tag | His |
Visa mer |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering