Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningstips för standardsoniska disembratorprober, modellerna Q500 och Q700
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Katt. Inga. FB4210
- Vid normal användning eroderar spetsarna och blir mindre effektiva
- Ta enkelt bort och byt ut slitna spetsar
- Finns i diametrar på 0,5, 1 och 0,75 tum
- För användning med Q500 och Q700 sonikatorer
Beställningsinfo
För utbytessonder, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningstips |
| Volymintervall (metriskt) | 100 ml till 1 L |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 25 mm |
| För användning med (utrustning) | 1-tums sond för modellerna Q500 och Q700 ljuddämpare (FB4210) |
| Förpackningsmängd | 1 st |