Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Paraffin
Produktkod. p-6040000 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Paraffin, Type H
Paraffin, typ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12086669
Brand: Epredia™ 8338
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minimera kompression och få snabb infiltration med denna unika blandning av polymerer och högraffinerat paraffin med smal kolkedjefördelning.
  • Triple-filtered to eliminate impurities
  • Type H allows for ultra-thin sections
  • Type L may reduce infiltration times during processing
  • Both Type L and Type H can be used for infiltration and embedding, and have a melting point of 55° to 57°C
Ordering Information: Packaged in easy-to-open, resealable bags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 54° to 57°C
Produkttyp Paraffin, Type H
Kvantitet 2 lb. bag (0.9kg)