Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Mason Jar flaskor med bred mun
Kraftig, läckagesäker förvaring.
655.50 SEK - 1023.34 SEK
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
|---|---|
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Halsfinish | 53-415 |
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Diameter (metrisk) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
15539971
|
Bel-Art™
F10914-0000 |
946 mL | 100 mm | 178 mm |
1023.34 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 12-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15549971
|
Bel-Art™
F10915-0000 |
1900 mL | 125 mm | 213 mm |
777.78 SEK
Paket med 3 |
Beräknad leverans: 12-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15529971
|
Bel-Art™
F10913-0000 |
500 mL | 81 mm | 135 mm |
693.56 SEK
Paket med 6 |
Beräknad leverans: 18-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15559971
|
Bel-Art™
F10916-0000 |
3800 mL | 149 mm | 286 mm |
855.91 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 12-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15569971
|
Bel-Art™
F10917-0000 |
7600 mL | 188 mm | 334 mm |
655.50 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 12-02-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Mycket stöttålig, tjockväggig polypropendesign, utmärkt för industriellt avfallsprovtagning, långtidsförvaring och laboratorieanvändning
- Genomskinlig och kemikaliebeständig
- Skruvlock av polypropen har ingjutna greppklackar för enkel vridning och avtagbar silikontätningsring
- Standard 70 mm, G-gängade halsar
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F), lossa locket vid autoklavering
Specifikationer
| Genomskinligt | |
| Icke-steril | |
| 53-415 | |
| Återanvändbar | |
| Bred, gängad | |
| Flaska med bred mun | |
| 53 till 415 mm | |
| Autoklaveringsbar |
| Polypropen | |
| Genomskinligt | |
| Ja | |
| Nej | |
| Cylindrisk | |
| Polypropen | |
| Skruvlock |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Polypropen Mason Jar flaskor med bred mun