Läs mer
Bel-Art™ Långt skaft provtagningsskedar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.25 mL
1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL
14.79 mL
2.46 mL
4.93 mL
Mått (L x B):
16,9 cm (17,78 cm)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 tum)
7 x 1 tum. (17,78 x 2,5 cm)
7 x 1,2 tum. (17,78 x 3 cm)
7 x 1,56 tum. (17,78 x 4 cm)
Beskrivning
Designad för att samla in små mängder provmaterial, speciellt i svåråtkomliga behållare.
- Långt handtag når in i burkar, flaskor och andra trånga utrymmen
- Minimerar risken för personlig kontakt med provmaterial
- FDA-kvalitet polypropenplast, säker för användning i livsmedel, läkemedel och kosmetika
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Beskrivning | Sortiment: 3 av varje storlek (0,25, 0,5, 1, 3 tsk.) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.25, 2.46, 4.93, 14.70 mL |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Sked |
| För användning med (applikation) | Designad för att samla små mängder provmaterial från burkar och flaskor, minimera risken för personlig kontakt med provmaterial |
| Visa mer |