Läs mer
Texwipe™ Alpha™ 10 förseglade gränstorkare
För ISO Klass 3 till 4 applikationer
1974.00 SEK - 20315.00 SEK
Specifikationer
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Kanter Sealed
För användning med (applikation) Ideal wipes for use in multiple environments
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Mått (L x B) Produkttyp Mättnadslösning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Mått (L x B) Produkttyp Mättnadslösning Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11585355
Visa dokument
Texwipe™
TX1012
12 x 12 in. Dry Wipe Dry Wiper This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15604987
Visa dokument
Texwipe™
TX3280
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol, 30 % WFI
10950.00 SEK
Paket med 250
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15614987
Visa dokument
Texwipe™
TX3285
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Förvätad torkduk 70 % isopropylalkohol
20315.00 SEK
Paket med 400
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Vectra™ bearbetad —handsfree, kontinuerlig tillverkningsrening och inspektion
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion av 100 % polyester med kontinuerlig filament
  • Patenterad förseglad kanttorkare för lägsta släppbara fibrer och partiklar
  • Optimal balans mellan avtorkningseffektivitet, nötningsbeständighet och absorptionsförmåga
  • Idealisk torkare för användning i flera miljöer
  • Spårbarhet från parti till parti
Beställningsinfo
Finns torr eller steril och förmättad med isopropanol. Ytvikt: 130 g/m 2 . Sterila torkare 19-130-2061 packade 50 torkare/ flatpack, 5 flatpacks/fodral; 19-165-653 packade 20 torkare per flexpack, 20 flexpack/fodral.
Specifikationer
Specifikationer
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Sealed
Ideal wipes for use in multiple environments
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Texwipe™ Alpha™ 10 förseglade gränstorkare