Läs mer
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns Produktkod.: 11531004
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns
Produktkod. p-3666090 Handla allt Thermo Scientific Produkter
10 m, 0.4 μm, Varje
Längd (metrisk):
10 m
Filmtjocklek:
0.4 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11531004
Brand: Thermo Scientific™ UFMC00502010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Short, narrow-bore columns for use with the Thermo Scientific TRACE GC Ultra Chromatograph
  • Reduces analytical run time for increased throughput
  • Long column lifetime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 10 m
Produktlinje Ultrafast
Filmtjocklek 0.4 μm
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns >