Läs mer
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etikettreagensset Produktkod.: 16365528
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etikettreagensset
Produktkod. p-9462003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
1 x 5 mg (per tagg)
Kvantitet:
1 x 0,5 mg (per tagg)
1 x 5 mg (per tagg)
6 x 0,5 mg (per tagg)
Produktkod. 16365528
Brand: Thermo Scientific™ A44520
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Thermo Scientific TMTpro 16plex Label Reagent Set möjliggör multiplexering av upp till 16 prover för multiplexerad proteinidentifiering och kvantifiering med tandemmasspektrometri (MS/MS).
TMTpro Märkningsreagenser är nästa generation av tandemmasstaggar, designade för att öka multiplexeringen utan att kompromissa med proteinidentifiering och kvantifiering. Strukturerna för TMTpro och TMT taggar är lika i att vara isobariska och aminreaktiva, men de TMTpro taggen har en längre spacer-region och isobutylprolin-massareporter. Efter fragmentering, var och en TMTpro taggen genererar en unik reportermassa (dvs. TMTpro 126-134Da) i lågmassaregionen av det högupplösta MS/MS-spektrumet som används för multiplexerad relativ kvantifiering av proteinuttryck.
Fördelarna med TMTpro Taggar inkluderar ökad multiplexerad relativ kvantifiering, ökad provgenomströmning och färre saknade kvantitativa värden bland prover. Med dessa förmågor kan TMTpro 16plex-etikettreagenser är lämpliga för applikationer som kräver högre multiplexering och färre saknade värden, såsom inhibitordosresponsexperiment, tidsförloppsexperiment, termiska skiftanalyser eller encellsanalys. I kombination med branschledande, högupplöst Orbitrap instrument och mjukvara, TMTpro reagenser tillhandahåller integrerade totallösningar för kvantitativ proteinexpressionsanalys.
Funktioner av TMTpro 16plex etikettreagensset inkluderar:
Multiplex —samtidig MS-analys av upp till 16 prover härledda från celler, vävnader eller biologiska vätskor
Robust —ökad multiplexkapacitet resulterar i färre saknade kvantitativa värden bland prover och högre tillförlitlighet bland replikat
Effektiva —aminreaktiva, NHS-esteraktiverade reagens säkerställer effektiv märkning av alla peptider oavsett proteinsekvens eller proteolytisk enzymspecificitet
Kompatibel —optimerad för användning med hög upplösning Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-plattformar, såsom Q Exactive och Orbitrap Fusion Tribrid instrumentserie, inklusive Orbitrap Förmörkelse Tribrid och Ascend och Orbitrap Exploris 480 masspektrometrar med dataanalys fullt stödd av Proteome Discoverer 2.3
För högupplöst analys av TMTpro-märkta peptider är den rekommenderade LC-kolumnen för Nanospray Flex-källan Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (kat. nr. 164942 eller 164939). För EASY-Spray-källan är den rekommenderade LC-kolumnen EASY-Spray C18 LC-kolonn (kat. nr. ES902 eller ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Masspektrometer
Produkttyp Isobarisk etikettreagensset
Produktlinje TMT™
Etikett eller färgämne Tandem Mass Tag™ (TMT ) Etiketter
Frakt skick Torr is
Utgångsmaterial Peptider
Slutlig produkttyp Peptid
Detektionsmetod Masspektrometri
Arbetsflödessteg Proteinmärkning
Kvantitet 1 x 5 mg (per tagg)
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerYC350083 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/09/2025 ProduktkodA44520
PartinummerZJ396515 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum02/05/2025 Produktkod
PartinummerAC407008 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/04/2025 Produktkod
PartinummerAC407008A CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/04/2025 Produktkod
PartinummerAA407007 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum31/01/2025 Produktkod
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex etikettreagensset >