Läs mer
Kartell™ (TPX™ ) PMP Lågformade mätcylindrar
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
441.00 SEK - 923.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
---|---|
Max. Temperatur | 170 °C |
Form | Cylindrisk |
För användning med (applikation) | Livsmedel |
Bastyp | Cirkulär |
Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | Examen | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | Examen | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
10020941
|
Kartell™
0133400 |
10 mL |
785.00 SEK
Paket med 12 |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10182421
![]() |
Kartell™
0133900 |
400 mL |
923.00 SEK
Paket med 2 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10080971
|
Kartell™
0133500 |
25 mL |
656.00 SEK
Paket med 8 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
10428272
|
Kartell™
0133300 |
5 mL |
441.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Mäter noggrant volymen av en vätska. Kartell™ Lågformade mätcylindrar använder horisontella markerade linjer för att hjälpa till att mäta olika volymer av en vätska.
- Låg form
- Cirkulär bas
- God kemikaliebeständighet
- Permanenta graderingar gjutna till cylindrar
- Tål temperaturer upp till 170 °C
- Lämplig för applikationer med livsmedel
Specifikationer
Autoklaveringsbar | |
Cylindrisk | |
Cirkulär |
170 °C | |
Livsmedel | |
Graderad mätcylinder |