Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC-kolumner
Produktkod. 10030213 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
5 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10030213
Brand: Thermo Scientific™ 260V332P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-kolonner är tjockfilmskolonner med medelpolaritet.
  • Mellanpolaritetsfas, 6 % cyanopropylfenylpolysiloxan
  • Tjocka filmer för analys av flyktiga analyter
  • Lågblödning lämplig för MS-detektering
  • Liknar: DB-624, BPX Flyktiga ämnen, Rtx Flyktiga ämnen, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Rekommenderas för:
  • Flyktiga organiska ämnen
  • Alkoholer
  • EPA 502.2, 608 och 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TR-V1
USP typ G43
För användning med (applikation) Alkoholanalys, GC/MS för alkoholer, GC/MS för EPA 502.2, 608 och 624
Filmtjocklek 1.4μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 1,40μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.