Läs mer
Fisherbrand™ Triangulära PTFE omrörarstänger
Särskilt effektivt för att lösa upp fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren. Den triangulära PTFE-omrörarstaven ger stabil omrörningsverkan för behållare med platt botten.
132.12 SEK - 307.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar | Autoclavable |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
Färg | White |
Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Form | Triangle |
Produktkod | Brand | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11848932
|
Fisherbrand™
001.440 |
40 x 14mm | ||||||||
11818872
|
Fisherbrand™
001.412 |
12 x 6mm |
166.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
12626326
|
Fisherbrand™
001.420 |
20 x 8mm |
200.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11597812
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9mm | ||||||||
11838872
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9mm |
293.94 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11828872
|
Fisherbrand™
001.425 |
25 x 8mm |
179.00 SEK
Paket med 10 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11898922
|
Fisherbrand™
001.425.14 |
25 x 14mm |
307.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 02-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11848872
|
Fisherbrand™
001.450 |
50 x 12mm | ||||||||
11858932
|
Fisherbrand™
001.455 |
55 x 14mm | ||||||||
Beskrivning
- Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
- Särskilt effektivt för att lösa fasta ämnen och blanda sediment på grund av skrapliknande verkan på botten av behållaren
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoclavable | |
White | |
Triangle |
Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |