Läs mer
Tungsten Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™ Produktkod.: 10680793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1831.10 SEK / 500ml
    Spara 113.90 SEK
    5% Av
Tungsten Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10680793 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
500 mL, Trippelurlakad LDPE-flaska, 500ml
Kvantitet:
30 mL
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
Produktkod. 10680793
Brand: SPEX Certiprep PLW92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 SEK
    1831.10 SEK / 500ml
    Spara 113.90 SEK
    5% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
W1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-33-7, 7732-18-5
Molekylformel W
Molekylvikt (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-namn volfram
LEDER [W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL    PLW9-2Y, -2X    10,000    PLW9-3Y, -3X
1% HNO3/2% HF    1000μg/mL    PLW2-2X
2% HNO3/5% HF    10,000    PLW2-3X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Tungsten Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™ >