Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med LDPE-fodrad fenollock (ej autoklaverbar)
Robusta utrymmesbesparare
Brand: DWK Life Sciences 219720
5218.97 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
- Tunga väggar förhindrar brott
- Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
- Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
- Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
- Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
- Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
33,8 oz., 1000 ml | |
33,8 oz. | |
4,05 tum. | |
Svart | |
Ja | |
9,25 tum. | |
Fenol | |
103 mm |
1000 mL | |
Klart | |
Glas | |
USP Typ 1 | |
235 mm | |
LDPE | |
38-430 mm | |
Skruvlock |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstorlek: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstorlek: 14.8 MB
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med LDPE-fodrad fenollock (ej autoklaverbar) > 1000 ml; polyeten (LDPE) fodrad fenollock
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering