Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Skummad polyeten
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
- Vit foderlös polypropenlock
- Motstår läckage och svullnad orsakad av lösningsmedelsnedbrytning
Beställningsinfo
Flaskor och kapsyler är förpackade i separata plastpåsar. Skruvlocksstorlek: 18 mm OD x H (med lock): 17 x 57 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Material (liner) | Linerless |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,66 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 6 mL |
| Höjd (engelska) | 2,24 tum. |
| Förpackningstyp | Plastpåse, 1000/Cs. |
| Volym (engelska) | 0,2 oz. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |