Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Flaska tillverkad av naturlig lågdensitetspolyeten och tillverkad enligt strikta kvalitetskontrollstandarder för att säkerställa den bästa produkten för din applikation.
Brand: DWK Life Sciences W242832-A
11581.42 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Droppspetsar eller kepsar måste köpas separat
Specifikationer
6 ml, 0,2 oz. | |
0,2 oz. | |
0,66 tum. | |
1000/Cs. | |
Får inte autoklaveras | |
Tappa flaska | |
13-425 mm |
6 mL | |
Vitt | |
LDPE | |
Nej | |
42 mm | |
1,65 tum | |
18 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.