Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor
Utmärkt kemikaliebeständighet
Brand: DWK Life Sciences W242822
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Förpackad i lådor om 100, 1000 eller bulk
Beställningsinfo
Dropparspetsar och lock måste beställas separat.
Specifikationer
6 ml, 0,2 oz. | |
0,2 oz. | |
0,66 tum. | |
100/Cs. | |
Nej | |
42 mm | |
Cellulosaacetatproprionat | |
17 mm |
6 mL | |
Naturlig | |
LDPE | |
100/Cs. | |
Får inte autoklaveras | |
1,65 tum | |
13-425 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE droppflaskor > Capfinish: 13-425; 6 ml; 100/Cs.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering