Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jästlytiskt enzym, Arthrobacter luteus Produktkod.: 15445459
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Jästlytiskt enzym, Arthrobacter luteus
Produktkod. p-7082349
250 mg, 250mg
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
Produktkod. 15445459
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63195.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrolyserar linjära glukospolymerer med beta-1,3-bindningar
Yeast Lytic Enzyme används för att hydrolysera linjära glukospolymerer med beta-1,3-kopplingar, som används för enzymatisk nedbrytning av jästglykanhöljen och för sfäroplastbildning, som används för att smälta cellväggen i aktiva jästceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37340-57-1
Synonym Lytikas; Zymolyase 20T
Specifikationer
Färg Off-white
Produkttyp Cell Lysis Enzyme
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Hydrolyserar linjära glukospolymerer med beta-1,3-bindningar
Kvantitet 250 mg
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerZ17K024 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/01/2025 ProduktkodJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
PartinummerZ17K026 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/01/2025 ProduktkodJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
PartinummerZ17K025 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/01/2025 ProduktkodJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
PartinummerQ04K016 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum19/04/2024 ProduktkodJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
PartinummerQ04K014 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum19/04/2024 ProduktkodJ63195.MD,J63195.03,J63195.ME
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Jästlytiskt enzym, Arthrobacter luteus >