accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOFF

CAS RN 75853-18-8

IUPAC Namn: (2,3-difluorophenyl)methanol
Synonymer: 2,3-difluorobenzyl alcohol
Molekylvikt (g/mol): 144.12
Molekylär sammansättning: C7H6F2O
InChi Key: JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CC(F)=C1F
Molekylvikt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)