Sekundära getantikroppar
Utforska vårt omfattande sortiment av sekundära getantikroppar riktade mot olika arter. Välj mellan monoklonala eller polyklonala antikroppar, tillgängliga som konjugerade, okonjugerade och andra format, lämpliga för en rad olika applikationer för att möta dina specifika behov.
Användbara länkar
Spara nu – exklusiva erbjudanden
Produktkod 15290371
Produktkod 18165601
Produktkod 11545075
Produktkod 10286672
Produktkod 11505075
Produktkod 11859140
Must Have
Produktkod 18189730
Slutför din beställning – bra erbjudanden
Vanliga frågor
Sekundära getantikroppar är antikroppar som produceras i getter och som specifikt binder till primära antikroppar från en annan art (t.ex. kanin eller mus). Getens immunsystem känner igen dessa främmande IgG och producerar antikroppar mot dem. Resultatet är antikroppar med hög specificitet för IgG från den art de är riktade mot.
Till exempel:
- Get anti-kanin: binder till kanin-IgG
- Get anti-mus: binder till mus-IgG
- Get anti-människa: binder till humant IgG
De används i immunoassays som Western blot, ELISA, immunhistokemi och immunfluorescens för att detektera och visualisera målantigener. De är ofta konjugerade med rapportmolekyler som enzymer (HRP), fluoroforer (FITC) eller biotin.
Antalet gånger beror på antikroppens stabilitet, förvaringsförhållanden och applikation. Vanligtvis kan sekundära antikroppar användas flera gånger om de förvaras korrekt (–20 °C för långtidsförvaring eller 4 °C för korttidsförvaring) och inte kontamineras.
Steril hantering och aliquotering för att undvika upprepade frys-tiningscykler kan förlänga användningstiden. Vid Western blot kan en sekundär antikropp ofta återanvändas upp till 10–20 gånger om den hanteras korrekt. Följ alltid tillverkarens rekommendationer.
När du väljer sekundära getantikroppar bör du ta hänsyn till följande fem faktorer:
- Artspecificitet: Säkerställ att den sekundära antikroppen är specifik för värdarten hos den primära antikroppen (t.ex. get anti-kanin för primära antikroppar från kanin).
- Konjugering: Välj rätt konjugat för din detektionsmetod, såsom enzymer (HRP, AP), fluoroforer (FITC, Alexa Fluor) eller biotin.
- Affinitet och renhet: Välj antikroppar med hög affinitet och renhet för att säkerställa specifik bindning och minimalt bakgrundsbrus.
- Applikationskompatibilitet: Säkerställ att den sekundära antikroppen är lämplig för din specifika applikation (t.ex. Western blot, ELISA, immunhistokemi, immunfluorescens).
- Validering och omdömen: Kontrollera valideringsdata och användaromdömen för att bekräfta antikroppens tillförlitlighet och prestanda i liknande experiment.